3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H32669.06
H32669.14
H32669.22
H32669.06EA
500
PLN
H32669.06
H32669.14
H32669.22
3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
3,5-Dinitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 71022-43-0
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.13
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 2054388
Formuła:
C₇H₆N₂O₅ Temp. topnienia: 88…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007235 Numer CAS: 71022-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 275-131-1 |