Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9050 1.06578.9012
1.06578.1000EA 252 PLN
1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9050 1.06578.9012
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)