Drukuj
Selen 99.5+%, proszek 200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
198070500 198072500 198070010
ACRO198070500EA 428 PLN
ACRO198070500 ACRO198072500 ACRO198070010
Selen 99.5+%, proszek 200 mesh
Selenium
Formuła: Se
Temp. Wrzenia: 685 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 217 °C
Gęstość: 4,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134090
Numer CAS: 7782-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-957-4
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to black Powder
Assay ≥99.50 %
Particle size ≤200 mesh
Arsenic (As) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Mercury (Hg) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Tellurium (Te) ≤1000 ppm