Drukuj
VWR® Basic Osłona na brodę, SPP
Dostawca: VWR Collection
113-1463EA 409 PLN
113-1463 113-1464
VWR® Basic Osłona na brodę, SPP
Odzież jednorazowa
Osłony na brodę VWR® Basic SPP wyprodukowane z mocnego, lekkiego i oddychającego polipropylenu (SPP), chroniącego przed brudem, suchymi cząstkami stałymi w niektórych środowiskach innych niż niebezpieczne.
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
Osłony są idealnym rozwiązaniem dla obszarów mniej krytycznych. Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.
Średnica (po rozciągnięciu): 406 mm