Drukuj
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, Pyrimethanil
468580050 468580250
468580050.EA 538 PLN
468580050. 468580250.
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine
Formuła: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172113
Numer CAS: 53112-28-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 94°C to 100°C
Water ≤1 %