Drukuj
ksylitol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
M-Clarity™ quality level = MQ200
X3375-25G X3375-100G X3375-1KG X3375-500G X3375-5G
SIALX3375-25GEA 0 PLN
SIALX3375-25G SIALX3375-100G SIALX3375-1KG SIALX3375-500G SIALX3375-5G
ksylitol ≥99%, Sigma-Aldrich®
ksylitol
Formuła: C₅H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 495 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064292
Numer CAS: 87-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-788-0
Klasyfikacja Merck : 13,10140