Drukuj
Szczawian cyny(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
402761-100G 402761-500G
SIAL402761-100GEA 220 PLN
SIAL402761-100G SIAL402761-500G
Szczawian cyny(II), Sigma-Aldrich®
Szczawian cyny(II)
Formuła: C₂O₄Sn
Gęstość: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040678
Numer CAS: 814-94-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-414-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08865