Drukuj
Metakrylan etylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu metakrylowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00579.0100 8.00579.0500
8.00579.0100EA 144 PLN
8.00579.0100 8.00579.0500
Metakrylan etylu stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metakrylan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Numer MDL: MFCD00009161
Numer CAS: 97-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-597-5
Jednostka: 2277
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point -61 - -59 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 119 - 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4128 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 %(V)
Density 0.913 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 329 °C