Drukuj
Kwas metakrylowy stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas 2-metylopropenowy
Stabilizacja: w 1,4-dihydroksybenzenem
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 154 PLN
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Kwas metakrylowy stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas metakrylowy
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002651
Numer CAS: 79-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-204-4
Jednostka: 2531
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05967
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2