Kwas deoksycholowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
12α-Hydroxylithocholic acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, DCA, 12alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid
Purity: 99%
CAS No.: 83-44-3
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.58
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3219882
Merck Reference: 14,2899
Optical Rotation: +54° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003673
Formuła:
C₂₄H₄₀O₄ Temp. Wrzenia: 504 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003673 Numer CAS: 83-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-478-5 Klasyfikacja Merck : 14,2899 |