Drukuj
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
306340010 306340050
ACRO306340010EA 239 PLN
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Formuła: C₁₈H₁₂F₃P
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013553
Numer CAS: 18437-78-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %