Drukuj
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8421-1G PC8421-500MG
APOSPC8421-1GEA 4890 PLN
APOSPC8421-1G APOSPC8421-500MG
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile
Formuła: C₁₂H₁₂ClF₃N₄
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141716
Numer CAS: 338979-38-7