Drukuj
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5171G-1G PC5171G-25G PC5171G-5G
APOSPC5171G-1GEA 145 PLN
APOSPC5171G-1G APOSPC5171G-25G APOSPC5171G-5G
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₈H₈F₃NO
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052332
Numer CAS: 41419-59-4