Drukuj
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 2180 PLN
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₅F₆N
Temp. Wrzenia: 104…106 °C/11mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01312619
Numer CAS: 2965-07-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III