Drukuj
2,5-Difluorobenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 1160 PLN
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobenzylamine 95%
2,5-Difluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. Wrzenia: 76…78 °C/15mmHg
Gęstość: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010143
Numer CAS: 85118-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 285-658-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III