Drukuj
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 377 PLN
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formuła: C8H4FNO
Temp. Wrzenia: 205 °C
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974123
Numer CAS: 1003708-42-6