Drukuj
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 650 PLN
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formuła: C₈H₆F₃NO
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05663790
Numer CAS: 23516-79-2