Drukuj
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 766 PLN
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formuła: C₇H₃F₅
Temp. Wrzenia: 103…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077510
Numer CAS: 32137-19-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III