Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 PLN
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride 98%
2-Chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631417
Numer CAS: 21900-51-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III