Drukuj
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]aniline
OR9835-1G OR9835-5G
APOSOR9835-1GEA 812 PLN
APOSOR9835-1G APOSOR9835-5G
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Formuła: C₁₂H₁₅N₃O
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797387
Numer CAS: 100933-82-2