Drukuj
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline, 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
OR9219-1G OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA 1870 PLN
APOSOR9219-1G APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Formuła: C₁₂H₁₉N₃
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804544
Numer CAS: 19577-84-5