Drukuj
2,4,5-Trichloropirymidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 145 PLN
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Trichloropirymidyna 98%
2,4,5-Trichloropirymidyna
Formuła: C₄HCl₃N₂
Temp. Wrzenia: 84 °C/1mmHg
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788200
Numer CAS: 5750-76-5