Drukuj
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 743 PLN
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂S
Temp. topnienia: 263…268 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02225088
Numer CAS: 294620-60-3