Drukuj
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 PLN
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 308 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056298
Numer CAS: 13569-97-6