Drukuj
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl imidazole-4-carboxylate
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 429 PLN
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 160…162 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363812
Numer CAS: 23785-21-9