Drukuj
Kwas 2-hydroksyizomasłowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 139 PLN
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
Kwas 2-hydroksyizomasłowy
Kwas 2-hydroksyizomasłowy
Formuła: C₄H₈O₃
Temp. Wrzenia: 84 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 76…80 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004459
Numer CAS: 594-61-6