Drukuj
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 110 PLN
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formuła: C₆H₅ClIN
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11521292
Numer CAS: 573764-31-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III