Drukuj
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
OR28931-25G OR28931-5G
APOSOR28931-25GEA 1450 PLN
APOSOR28931-25G APOSOR28931-5G
3-Nitrophenyl isocyanate 97%
3-Nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 130…131 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 51…52 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007220
Numer CAS: 3320-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 222-025-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III