2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR2602-1G
OR2602-250MG
OR2602-500MG
OR2602-2.5G
APOSOR2602-1GEA
1970
PLN
APOSOR2602-1G
APOSOR2602-250MG
APOSOR2602-500MG
APOSOR2602-2.5G
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 100…101 °C/0,37mmHg Temp. topnienia: 37…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02066307 Numer CAS: 7428-99-1 |