Drukuj
Methyl p-tolyl sulphoxide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 218 PLN
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formuła: C₈H₁₀OS
Temp. Wrzenia: 113…114 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075175
Numer CAS: 934-72-5