Drukuj
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 493 PLN
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formuła: C₁₀H₁₂N₄
Temp. topnienia: 75…78 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00833024
Numer CAS: 149554-29-0