Drukuj
Kwas 5-Metylonikotynowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 110 PLN
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
Kwas 5-Metylonikotynowy 97%
Kwas 5-Metylonikotynowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00829036
Numer CAS: 3222-49-9