Drukuj
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 377 PLN
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formuła: C₅H₂Br₂ClN
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08687254
Numer CAS: 137628-17-2