Drukuj
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 598 PLN
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formuła: C₅H₆BrN₃
Temp. topnienia: 126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115308
Numer CAS: 329974-09-6