Drukuj
Disiarczek bis(4-metoksyfenylu) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G OR11235-25G OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA 110 PLN
APOSOR11235-1G APOSOR11235-25G APOSOR11235-5G
Disiarczek bis(4-metoksyfenylu) 99%
Disiarczek bis(4-metoksyfenylu)
Formuła: C₁₄H₁₄O₂S₂
Temp. Wrzenia: 200 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041358
Numer CAS: 5335-87-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III