Drukuj
3-Chloroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-3-methoxybenzene
OR1078-250G OR1078-50G OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA 530 PLN
APOSOR1078-250G APOSOR1078-50G APOSOR1078-1KG
3-Chloroanisole
3-Chloroanisole
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 193 °C
Gęstość: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000591
Numer CAS: 2845-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-642-7