Drukuj
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 530 PLN
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BO₅
Temp. topnienia: 140…146 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095144
Numer CAS: 380430-70-6