Drukuj
4-(Methylthio)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Methylmercapto)phenol
OR0778-100G OR0778-50G OR0778-500G
APOSOR0778-100GEA 1020 PLN
APOSOR0778-100G APOSOR0778-50G APOSOR0778-500G
4-(Methylthio)phenol 98%
4-(Methylthio)phenol
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 153…156 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002351
Numer CAS: 1073-72-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-031-4