Drukuj
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 131 PLN
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide 98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Formuła: C₁₂H₈Cl₂S₂
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013642
Numer CAS: 1142-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-531-2