Drukuj
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
BIA0301-100G BIA0301-250G BIA0301-500G
APOSBIA0301-100GEA 182 PLN
APOSBIA0301-100G APOSBIA0301-250G APOSBIA0301-500G
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy ≥99%
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Formuła: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008030
Numer CAS: 7365-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-908-4