Drukuj
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 3450 PLN
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formuła: C₈H₅Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 76 °C (8 mm Hg)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274358
Numer CAS: 82510-98-3