Drukuj
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR954563-1G OR954563-25G OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA 530 PLN
APOSOR954563-1G APOSOR954563-25G APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₆BrClN₂O
Temp. topnienia: 110…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03981004
Numer CAS: 733044-96-7