Drukuj
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR471552-1G OR471552-250MG
APOSOR471552-1GEA 5260 PLN
APOSOR471552-1G APOSOR471552-250MG
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate 95%
Methyl 7-methoxyindole-5-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094980
Numer CAS: 180624-24-2