Drukuj
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxythien-3-yl 4-chlorophenyl sulphide, 4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-thenoic acid
OR25411-1G OR25411-250MG OR25411-5G
APOSOR25411-1GEA 1010 PLN
APOSOR25411-1G APOSOR25411-250MG APOSOR25411-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]thiophene-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₇ClO₂S₂
Temp. topnienia: 195…198 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052149
Numer CAS: 149609-86-9