Drukuj
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 1380 PLN
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 151…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741426
Numer CAS: 475105-77-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III