Drukuj
bizmutan sodu 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
205210250 205212500 205210010
ACRO205210250EA 171 PLN
ACRO205210250 ACRO205212500 ACRO205210010
bizmutan sodu 85%
bizmutan sodu
Formuła: BiNaO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003474
Numer CAS: 12232-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 235-455-6
Klasyfikacja Merck : 12,08728
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Iodometric ≥80 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤40 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm