1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18700.14
L18700.06
L18700.22
L18700.14EA
744
PLN
L18700.14
L18700.06
L18700.22
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 6269-89-2
Molecular Formula: C10H13N3O2
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 129-133°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005961
Formuła:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Temp. topnienia: 129…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005961 Numer CAS: 6269-89-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-443-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |