4-Fluoro-2,6-dinitrofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17309.03
A17309.06
A17309.03EA
258
PLN
A17309.03
A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 364-32-9
Molecular Formula: C6H3FN2O5
Formula Weight: 202.10
Melting Point: 50-56°
MDL No.: MFCD00179333
Formuła:
C₆H₃FN₂O₅ Temp. topnienia: 50…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00179333 Numer CAS: 364-32-9 |