Drukuj
Kwas 5-aminoizoftalowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
186279-100G 186279-25G
SIAL186279-100GEA 391 PLN
SIAL186279-100G SIAL186279-25G
Kwas 5-aminoizoftalowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-aminoizoftalowy
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. Wrzenia: 515 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…156 °C
Numer MDL: MFCD00002522
Numer CAS: 99-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-748-5