Drukuj
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy 99+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 192 PLN
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy 99+% for biochemistry
kwas N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła: C₆H₁₅NO₅S
Temp. Wrzenia: 405 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007533
Numer CAS: 10191-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-465-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm